Learn More
Wheaton™ Tappi a vite urea bianchi
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Dimensione chiusura:
15.5 mm
22 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Specifica
Specifica
| Dimensione chiusura | 22 mm |
| Materiale rivestimento interno | EPE |
| Descrizione | Tappo |
| Materiale | Urea |
| Colore | Bianco |
| Quantità | 1000 conf. |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Flaconcini diagnostici con filettatura |