Learn More
Kimberly-Clark™ WypAll™ L30 General Clean™ Heavy Duty Wipes WH 7331
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10006731
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
370 x 380 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10006731
Marca: Kimberly-Clark™ 7331
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
White, 3 ply, single use wiping paper are ideal for soaking up industrial spills and wiping oily or dirty parts and surfaces. Unique Airflex™ technology delivers exceptional strength and absorbency. Compatible with dispensers 6146, 6154 and 6155. Quantity 1 roll x 1,000 sheets (1,000 total).
  • Each individual roll of L30 heavy duty wipes contains 1,000 white, 3 ply sheets
  • Single-use wipe designed for demanding heavy-duty wiping tasks like soaking up industrial spills and wiping oily parts and surfaces
  • Unique Airflex™ technology in every blue towel roll delivers exceptional strength and absorbency
  • Jumbo roll format
  • Compatible with Kimberly-Clark Professional™ Rolled Hand Towel Dispensers (product codes 6146, 6154 and 6155)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Perforated Dry Wiper Roll
Lunghezza (sistema imperiale) 14.56 in.
Lunghezza (sistema metrico) 37.5 cm
Larghezza (sistema imperiale) 14.56 in
Larghezza (sistema metrico) 37.5 cm
Materiale Paper
Colore White
Dimensioni (L x P) 370 x 380 mm
Formato Rotolo
Da utilizzare con (applicazione) Demanding cleaning tasks
Quantità confezione 1 rotolo
Strato 3-ply
Sterilità Non sterile