Learn More
Kimberly-Clark™ WypAll™
Click to view available options
Formato:
Pop-up Box
Rotolo
Dimensioni (L x P):
25 x 41.5 cm (9.8 x 16.3 in.)
31 x 31.5 cm (12.2 x 12.4 in.)
Quantità confezione:
8 Boxes x 100 Sheets
Confezione da 750
Dimensione della confezione:
1 rotolo
pezzi 8
Descrizione
- Außergewöhnliche Stärke und Saugfähigkeit – das sind die WypAll™
Specifica
Specifica
| Product Type | Salvietta Wypall L40 |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 14.96 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 38.3 cm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 14.96 in |
| Larghezza (sistema metrico) | 320 mm |
| Materiale | Paper |
| Peso base | 6.65 kg (14.63 lb.) |
| Colore | White |
| Dimensioni (L x P) | 31 x 31.5 cm (12.2 x 12.4 in.) |
| Formato | Rotolo |
| Vedi altri risultati |