Learn More
Heathrow Scientific Bench-Top Keeper™ Biohazard Container
Sfoglia Tutto Heathrow Scientific Prodotti
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
18 cm
25 cm
Lunghezza (sistema metrico):
10 cm
15 cm
Larghezza (sistema metrico):
10 cm
15 cm
Size:
Small
Large
Descrizione
- Made of sturdy paperboard with an internal plastic lining and webbed corners to contain moderate amounts of fluids
- Self-locking tops keep contents safely enclosed
- Small Keepers fold out to 4L x 4W x 7H in. (10 x 10 x 18 cm) and accommodate up to 1600 cc of material
- Large Keepers fold out to 6L x 6W x 10H in. (15 x 15 x 25 cm) and accommodate up to 5000 cc of material
- Autoclavable
- Made in USA
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 1.4 L |
| Capacità (sistema imperiale) | 1400 cc |
| Dimensioni (L x P x A) | 10 x 10 x 18 cm (4 x 4 x 7 in.) |
| Monouso | Single-use |
| Altezza (sistema metrico) | 18 cm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 10 cm |
| Size | Small |
| Larghezza (sistema metrico) | 10 cm |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Include | Self-locking tops |
| Vedi altri risultati |