Learn More
DWK Life Sciences™ Wicks for Soda-lime Glass Spirit Lamps
Codice prodotto. 11746978 Sfoglia Tutto DWK Life Sciences Prodotti
Click to view available options
Materiale:
Cotton
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Codice prodotto. 11746978
Marca: DWK Life Sciences™ 294020007
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
The spirit lamp is an alternative to the gas-powered Bunsen burner and is also suitable for heating cooking glasses and the materials they contain.
In order for substances to react with each other, a low heat input is often required. The spirit burner is used classically and in areas where direct gas extraction is not possible. It is an alternative to the well-known Bunsen burner.
  • Without filling tubulature
  • The ground cap ensures a tight seal and quick suffocation of the flame
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale Cotton
Descrizione Wicks for spirit lamps
Da utilizzare con (applicazione) Heating; Use with Spritus
N. per confezione 50/Pk.