Learn More
Huenersdorf™ Barattolo con imboccatura larga
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
22 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Description
- Natural
- Food-safe polyethylene (HDPE)
- UV protection for long life
Spécification
Spécification
| Capacità (sistema imperiale) | 5.8 gal. |
| Capacità (sistema metrico) | 22 L |
| Colore | Naturale |
| Diametro (sistema metrico) interno collo | 88 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Ideale per acqua potabile e alimenti |
| Altezza (sistema metrico) | 475 mm |
| Include | Tappi filettati e filettatura ampia da 22 mm sul lato stretto |
| Materiale | HDPE |
| Mouth Style | Larga |
| Product Type | Jerry Can |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu