Learn More
Buerkle™ Wide-Mouth Containers, HDPE
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 L
10 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Storage container
- Made of HDPE
- For liquids, powders or granules
Specifica
Specifica
| Capacità | 10 L |
| Capacità (sistema metrico) | 10 L |
| Colore | Translucent |
| Descrizione | Wide mouth container |
| Da utilizzare con (applicazione) | Storage or Transport of Liquids, Powders or Granules |
| Include | Tappo a vite |
| Materiale | HDPE |
| Quantità | Each |
| Trasparenza | Si |
| Colore chiusura | Transparent |
| Vedi altri risultati |