Learn More
Buerkle™ Wide-Mouth Containers, HDPE
Codice prodotto. 10798164 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 L
10 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Keep the container upright when transporting liquids!
Codice prodotto. 10798164
Marca: Buerkle™ 14061005
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Keep the container upright when transporting liquids!
The Wide-mouth containers, HDPE are for storage or transport of liquids, powders or granules. The containers are made of HDPE.
  • Storage container
  • Made of HDPE
  • For liquids, powders or granules
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 5 L
Capacità (sistema metrico) 5 L
Capacità (sistema imperiale) 1.32 gal.
Colore Translucent
Descrizione Wide mouth container
Diametro (sistema metrico) interno collo 110 mm
Da utilizzare con (applicazione) Storage or Transport of Liquids, Powders or Granules
Include Tappo a vite
Materiale HDPE
Quantità Each
Trasparenza Si
Colore chiusura Transparent
Closure Included
Monouso Reusable
Graduated No
Bocca Larga
Forma Pozzetti quadrati
Altezza (sistema metrico) 250 mm
Product Type Wide Mouth Container
Materiale chiusura HDPE
Dimensione chiusura 110 mm
Diametro (sistema metrico) 192 mm
Tipo di chiusura Screw Cap
Erogazione attraverso la chiusura No
Autoclavabile Non autoclavabile