Learn More
Brand™ Bottiglie con collo largo in polietilene, colore naturale
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1000 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 25
Descrizione
- Manufactured from Low Density Polyethylene (LDPE)
- Flexible
- Translucent
- Wide mouth allows easy filling and pouring.
- Available with or without screw cap
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 1000 ml |
| Colore | Naturale |
| Include | Tappo a vite |
| Materiale | Polyethylene |
| N. per confezione | Confezione da 25 |
| Colore chiusura | Semitrasparente |
| Closure Included | Sì |
| Bocca | Larga |
| Altezza (sistema metrico) | 208 mm |
| Product Type | Bottiglia in polietilene |
| Vedi altri risultati |