Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Wide Mouth Round Bottle, HDPE, PP/Foamed PE Lined Lid
Codice prodotto. 12407381 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
3840 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 4
Codice prodotto. 12407381
Marca: DWK Life Sciences W209679
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Wide mouth HDPE bottles with or without attached caps are available in a range of sizes, from 30mL to 3840mL.
  • High Density Polyethylene (HDPE) in a natural color
  • Provides good chemical resistance
  • Without caps or supplied with pre-attached white polypropylene screw caps with PE liners
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 3840 mL
Colore Natural
Materiale HDPE
Quantità 4/Cs.
Colore chiusura Bianco
Closure Included
Bocca Larga
Forma Rotondo
Product Type Storage Jar
Rivestimento interno chiusura Polyethylene Foam
Materiale chiusura Polypropylene