Learn More
Fisherbrand™ Wide Mouth Round Bottles with White Polypropylene Caps
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
60 mL
120 mL
250 mL
500 mL
950 mL
2000 mL
3000 mL
3840 mL
Finitura collo:
100-400
33-400
38-400
53-400
89-400
Quantità:
4
6
12
24
48
72
75
150
260
425
950
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 180
pezzi 24
pezzi 260
pezzi 4
pezzi 425
pezzi 48
pezzi 6
pezzi 72
pezzi 75
pezzi 950
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 950 mL |
| Colore | Natural |
| Diametro collo esterno (sistema metrico) | 50 mm |
| Diametro (sistema metrico) interno collo | 40 mm |
| Altezza (sistema metrico) con chiusura | 179 mm |
| Materiale | HDPE |
| Quantità | 12 |
| Colore chiusura | White |
| Finitura collo | 53-400 |
| Closure Included | Yes |
| Vedi altri risultati |