Learn More
Cole Parmer™ Wide-Mouth Sample Containers
Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
480 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 6
Descrizione
- Chemically resistant.
- Polypropylene (PP) construction.
- White, PP, linerless lids.
- Autoclavable.
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 480 mL |
| Colore | Translucent |
| Colore chiusura | White |
| Closure Included | Yes |
| Altezza (sistema metrico) | 9.5 cm |
| Materiale chiusura | Polypropylene |
| Dimensione chiusura | 89 mm |
| Diametro (sistema metrico) | 8.9 cm |
| Tipo di chiusura | Cap |
| Autoclavabile | Autoclavable |