Learn More
Azlon™ Wide Mouth Vented Wash Bottles
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 mL
1000 mL
Colore chiusura:
Bianco
Blu
Giallo
Orange
Rosso
Verde
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Descrizione
Manufactured from LPDE for strength and flexibilty. Azlon™ Wide Mouth Vented Wash Bottles feature color coded lids for easy identification.
- Square shoulder wash bottles
- Wide neck for easy spill-free filing; patented DripLok™ vapor venting valve prevents solvent drips
- Color-coded one-piece polypropylene closures maintain shape in use
- Precision jet-tip aperture for fine control
- Translucent bottles without print
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 500 mL |
| Capacità (sistema imperiale) | 16,9 once |
| Colore | Translucent |
| Materiale | LDPE |
| Colore chiusura | Orange |
| Certificazione/Conformità | OSHA HazCom 2012 |
| Closure Included | Sì |
| Graduated | No |
| Bocca | Larga |
| Forma | Cilindrico |
| Vedi altri risultati |