Learn More
Bel-Art™ Wide-Mouth Wash Bottles
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Colore:
Red
Dimensione della confezione:
pezzi 6
Descrizione
- Low-density polyethylene
- With color-coded polypropylene closures for easy identification
- Available in Natural or Red
Specifica
Specifica
| Capacità | 16 oz., 500 mL |
| Capacità (sistema metrico) | 500 mL |
| Capacità (sistema imperiale) | 16 oz. |
| Colore | Red |
| Descrizione | Wide mouth wash bottle |
| Materiale | LDPE |
| Quantità | 4 bags/Case; 6 bags/Pack |
| Sterilità | Non-sterile |
| Colore chiusura | Red |
| Closure Included | Yes |
| Vedi altri risultati |