Learn More
Gravis Bottiglie con collo largo in vetro sodico-calcico
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 ml
60 ml
500 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 127
pezzi 28
pezzi 72
Descrizione
- Available in a range of capacities
- Wide neck allows for ease of access to contents
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 500 ml |
| Colore | Ambra |
| Materiale | Soda Lime Glass |
| N. per confezione | Confezione da 28 |
| Bocca | Larga |
| Altezza (sistema metrico) | 150 mm |
| Product Type | Bottiglia a collo largo |
| Diametro (sistema metrico) | 83 mm |