Learn More
Fisherbrand™ Matracci di Erlenmeyer in vetro borosilicato conici a collo largo
Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
300 ml
500 mL
1 L
2000 mL
Unit Size:
Pezzo
pezzi 10
Specifications
Specifications
| Diametro collo esterno (sistema metrico) | 72 mm |
| Capacità (sistema metrico) | 2000 mL |
| Altezza (sistema metrico) | 265 mm |
| Graduated | Yes |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 161 mm |