Learn More
BRAND™ Wide Neck Glass Erlenmeyer Flasks
Codice prodotto. 10151871 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 mL
250 mL
300 mL
500 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 10151871
Marca: BRAND™ 92844
With beaded rim and graduations
  • Manufactured from Boro 3.3 glass
  • Wide neck for ease of filling
  • Acc. to DIN EN ISO 24450
  • Provided in packs of 10
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro collo esterno (sistema metrico) 50 mm
Capacità (sistema metrico) 500 mL
Materiale Borosilicate Glass (3.3)
Altezza (sistema metrico) 175 mm
N. per confezione 10