Learn More
BRAND™ Wide Neck Glass Erlenmeyer Flasks
Codice prodotto. p-8772021 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 mL
250 mL
300 mL
500 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 10089860
Marca: BRAND™ 92836
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
With beaded rim and graduations
  • Manufactured from Boro 3.3 glass
  • Wide neck for ease of filling
  • Acc. to DIN EN ISO 24450
  • Provided in packs of 10
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro collo esterno (sistema metrico) 50 mm
Capacità (sistema metrico) 250 mL
Materiale Borosilicate Glass (3.3)
Altezza (sistema metrico) 140 mm
N. per confezione 10
Diametro (sistema metrico) esterno 85 mm