Learn More
BRAND™ Wide Neck Graduated Erlenmeyer Flask
Codice prodotto. 10069850 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
:
Capacity: 50 mL
Codice prodotto. 10069850
Marca: BRAND™ 93170
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Wide Neck Graduated Erlenmeyer Flask with screw cap is constructed of polypropylene.
  • High clarity
  • With graduations
  • Neck with standard ground socket (Conical joint stopper, PE-LD: NS 34/35 Cat. No. 1444 40, NS 45/40 Cat. No. 1444 45.)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 50 mL
Materiale Polypropylene
Stile collo Wide neck
Product Type Erlenmeyer Flask
Graduated Yes
Tipo di chiusura Screw
Dimensione chiusura NS 34/35