Learn More
Hirschmann™ Wide Neck LDPE Bottle, 10-pack
Codice prodotto. 16486979
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
20 mL
30 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
1500 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 16486979
Marca: Hirschmann™ 769036525
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High quality wide neck bottle with a screw cap made of LDPE is designed to facilitate easier filling and emptying.
  • Wide neck
  • LDPE
  • Starting from size 20 mL and up
  • Natural
  • With screw cap
Specifica
Superficie della bottiglia Transparent
Capacità (sistema metrico) 20 mL
Procedura di pulizia Gas/Chemical/Radiation
Colore Natural
Diametro collo esterno (sistema metrico) 25 mm
Diametro (sistema metrico) interno collo 18 mm
Materiale LDPE
ID collo (sistema metrico) 18 mm
N. per confezione 10
Sterilità Non sterile
Dimensioni filettatura (sistema metrico) GL 25
Colore chiusura naturale
Content And Storage Store at 5 to 40°C
Closure Included
Forma Rotondo
Altezza (sistema metrico) 53 mm
Materiale chiusura LDPE
Dimensione chiusura GL 25
Diametro (sistema metrico) 32 mm
Tipo di chiusura Screw Cap
Autoclavabile Non autoclavabile