Learn More
BRAND™ Wide Neck LDPE Bottle
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 50 mL |
| Colore | Amber |
| Materiale | LDPE |
| Dimensioni filettatura (sistema metrico) | GL 32 |
| Formato | Wide Neck |
| Altezza (sistema metrico) | 80 mm |
| Diametro (sistema metrico) | 38 mm |