Learn More
BRAND™ Wide Neck PFA Bottle
Codice prodotto. p-7164762 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 mL
500 mL
2000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10060302
Marca: BRAND™ 128748
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Bottles designed for long-term storage of solvents and standards (trace analytics).
  • PFA screw cap with a molded sealing ring for a positive seal
  • Autoclavable
  • Easy to clean
  • Withstands temperatures from -200 to 260°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 250 mL
Descrizione Wide Neck
Materiale PFA
Dimensioni filettatura (sistema metrico) S40
Tipo di chiusura Screw Cap