Learn More
BRAND™ Wide Neck PTFE Bottle
Codice prodotto. 10799471 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10799471
Marca: BRAND™ 130538
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Wide Neck PTFE Bottle features chemical and thermal resistance properties.
  • Chemical and thermal resistance
  • Sturdy, strong-walled design
  • With screw cap
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 100 mL
Descrizione Wide Neck
Diametro (sistema metrico) interno collo 35 mm
Materiale PTFE
Tipo di chiusura Screw Cap