Learn More
BRAND™ Wide Neck PTFE Bottle
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Chemical and thermal resistance
- Sturdy, strong-walled design
- With screw cap
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 100 mL |
| Descrizione | Wide Neck |
| Diametro (sistema metrico) interno collo | 35 mm |
| Materiale | PTFE |
| Tipo di chiusura | Screw Cap |