Learn More
BRAND™ Wide Neck PTFE Bottle
Codice prodotto. 10685131 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10685131
Marca: BRAND™ 130548
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Outstanding chemical and thermal resistance
  • Sturdy, strong-walled design
  • Includes screw cap
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifica
    Capacità (sistema metrico) 250 mL
    Altezza (sistema metrico) 120 mm
    Diametro (sistema metrico) 67 mm