Learn More
Kautex™ Wide Neck PVC Containers, Transparent with Color
Codice prodotto. 15911411
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 ml
500 ml
1000 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 162
pezzi 80
pezzi 96
Codice prodotto. 15911411
Marca: Kautex™ 2000070698
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
View your bottle contents through the tinted dark color of Kautex™ Wide Neck PVC Containers, Transparent with Color. The square PVC bottle is synthetic.
  • Square
  • Brown or Amber
  • PVC
  • Without screw closure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 100 ml
Colore Marrone
Descrizione Pozzetti quadrati
Diametro (sistema metrico) interno collo 31 mm
Da utilizzare con (applicazione) Confezionamento, erogazione, invio di campioni, spedizione, conservazione
Materiale Cloruro di polivinile
Trasparenza Si
Formato Square
Closure Included No
Forma Pozzetti quadrati
Altezza (sistema metrico) 71 mm
Product Type Wide Neck Container