Learn More
Kautex™ Wide Neck PVC Containers, Transparent with Color
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 ml
500 ml
1000 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 162
pezzi 80
pezzi 96
Descrizione
- Square
- Brown or Amber
- PVC
- Without screw closure
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 100 ml |
| Colore | Marrone |
| Descrizione | Pozzetti quadrati |
| Diametro (sistema metrico) interno collo | 31 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Confezionamento, erogazione, invio di campioni, spedizione, conservazione |
| Materiale | Cloruro di polivinile |
| Trasparenza | Si |
| Formato | Square |
| Closure Included | No |
| Forma | Pozzetti quadrati |
| Vedi altri risultati |