Learn More
Kautex™ PVC Wide Neck Square Container, Brown
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 ml
100 ml
300 ml
500 ml
750 ml
2000 ml
Diametro (sistema metrico) interno collo:
23 mm
31 mm
41 mm
54 mm
69 mm
Materiale:
Cloruro di polivinile
Polietilene ad alta densità
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 114
pezzi 126
pezzi 300
pezzi 44
pezzi 480
pezzi 972
Descrizione
- Member of Series 310 container family
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 500 ml |
| Colore | Marrone |
| Diametro (sistema metrico) interno collo | 54 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Confezionamento, erogazione, invio di campioni, spedizione, conservazione |
| Materiale | Cloruro di polivinile |
| N. per custodia | 126 |
| Quantità | 126/Cs. |
| Closure Included | No |
| Forma | Pozzetti quadrati |
| Altezza (sistema metrico) | 118.5 mm |
| Vedi altri risultati |