Learn More
Kautex™ PVC Wide Neck Square Container, Brown
Codice prodotto. 17828177
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 ml
100 ml
300 ml
500 ml
750 ml
2000 ml
Diametro (sistema metrico) interno collo:
23 mm
31 mm
41 mm
54 mm
69 mm
Materiale:
Cloruro di polivinile
Polietilene ad alta densità
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 114
pezzi 126
pezzi 300
pezzi 44
pezzi 480
pezzi 972
Codice prodotto. 17828177
Marca: Kautex™ 2000084593
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Fill and clean these wide neck PVC containers with ease due to the roomy neck configuration. Kautex™ PVC Wide Neck Square Container, Brown are ideal for light sensitive media.
  • Member of Series 310 container family
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 100 ml
Colore Marrone
Diametro (sistema metrico) interno collo 31 mm
Da utilizzare con (applicazione) Confezionamento, erogazione, invio di campioni, spedizione, conservazione
Materiale Cloruro di polivinile
N. per custodia 480
Quantità Scatola da 480
Closure Included No
Forma Pozzetti quadrati
Altezza (sistema metrico) 83.5 mm
Product Type Wide Neck Container
Da utilizzare con (apparecchiatura) Chiusura