Learn More
Kautex™ Contenitori a collo largo in polietilene tereftalato
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 ml
200 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
N. per custodia:
44
96
162
406
480
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 162
pezzi 406
pezzi 44
pezzi 480
pezzi 96
Descrizione
- Series 310
- Transparent PETG
- Square with wide neck opening
- Easy to fill and clean
- Leakproof
- Without closure
- Ideal for product presentation
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 500 ml |
| Colore | Trasparente |
| Diametro (sistema metrico) interno collo | 54 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Confezionamento, erogazione, invio di campioni, spedizione, conservazione |
| Materiale | PET |
| N. per custodia | 162 |
| Quantità | 162/Cs. |
| Trasparenza | Crystal-clear |
| Closure Included | No |
| Forma | Pozzetti quadrati |
| Vedi altri risultati |