Learn More
Cole-Parmer™ Wide-Range Pressure Relief Valve
Codice prodotto. 11839642
Click to view available options
Materiale:
Polypropylene
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11839642
Marca: Cole-Parmer™ 0135066
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Designed for use with Cole-Parmer tubing. These valves are ideal for use with liquid applications.
  • Valves with connections of 1/4 in. or 1/2 in. have a diaphragm made of Viton™ and withstand a maximum inlet pressure of 210psig
  • All other valves have a PTFE shaft design and withstand a maximum inlet pressure of 140psig
  • Shaft design prevents emergency shutdown with a three-seal system that will vent liquid to warn of approaching maintenance
  • All valves are recommended for liquid applications
Specifica
Materiale Polypropylene
Ingresso 1/2 in. NPT(F)
Porta di uscita 1/2 in. NPT(F)
Pressione massima 210 psig
Product Type Wide-range Pressure Relief Valve