Learn More
Sampling Systems™ Wide Sampler Cleaning Brushes
Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
600 mm
1100 mm
1600 mm
2100 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Hygienic nylon brushes
- Robust aluminum handle
- Wide brush shape
Specifica
Specifica
| Product Type | Cleaning Brush |
| Materiale maniglia | Aluminum |
| Diametro (sistema metrico) setole | 45 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Tubes with 30 to 45mm Diameter |
| Lunghezza (sistema metrico) | 2100 mm |