Learn More
Sampling Systems™ Wide Sampler Cleaning Brushes
Codice prodotto. 15899401 Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
600 mm
1100 mm
1600 mm
2100 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15899401
Marca: Sampling Systems™ 8020J1100
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Ensure that the sampler is properly cleaned in order to prevent cross contamination. Sampling Systems™ Wide Sampler Cleaning Brushes are a range of brushes that are ideal for cleaning both stainless steel and plastic samplers.
  • Hygienic nylon brushes
  • Robust aluminum handle
  • Wide brush shape
Specifica
Product Type Cleaning Brush
Materiale maniglia Aluminum
Diametro (sistema metrico) setole 45 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Tubes with 30 to 45mm Diameter
Lunghezza (sistema metrico) 1100 mm