Learn More
Thermo Scientific Chemicals Wig-L-Bug™ Accessories
Codice prodotto. 15446505
Click to view available options
Altezza (sistema imperiale):
2 in.
1 ft.
2 ft.
Quantità:
100/Pk.
25/Pk.
5/Pk.
Each
Tipo:
Vial
Vial Adapter
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 100
pezzi 25
pezzi 5
Codice prodotto. 15446505
Marca: Thermo Scientific Chemicals 042628.KJ
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
For use with Digital Wig-L-Bug Mixing/Grinding Mill
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Polystyrene vial with polyethylene slip-on cap; 1 ft. long x 0.5 in. dia.
  • Polystyrene vial with polyethylene slip-on cap; 2 ft. long x 0.5 in. dia.
  • Adapter for 2 in. long, 0.5 in. diameter vials
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale Polystyrene
Altezza (sistema imperiale) 1 ft.
Quantità 5/Pk.
Tipo Vial
Da utilizzare con (apparecchiatura) Digital Wig-L-Bug mixing/grinding mill