Learn More
Thermo Scientific™ Wig-L-Bug™ Mixing/Grinding Mill Accessory, Agate Vial
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
1.58 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 0.625 in. |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 1.58 cm |
| Product Type | Agate Vial |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Wig-L-Bug Mixing/Grinding Mill (AA44204KT and AA44604KT) |
| Lunghezza (sistema metrico) | 2.36cm |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 0.93 in. |