Learn More
Thermo Scientific Chemicals Wig-L-Bug™ Mixing/Grinding Mill Accessory, Ball Pestles, 9.52mm Dia.
Codice prodotto. p-6684014
Click to view available options
Descrizione articolo:
Quantity: 100/Pk.
Quantity: 25/Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 25
Codice prodotto. 11396119
Marca: Thermo Scientific Chemicals 042631.KN
Richiesta di formato massivo o personalizzato
For use with Wig-L-Bug Mixing/Grinding Mill (AA42627KT)
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione articolo Quantity: 100/Pk.
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.375 in.
Diametro (sistema metrico) esterno 9.52mm
Product Type Ball Pestle
Da utilizzare con (apparecchiatura) Wig-L-Bug Mixing/Grinding Mill (AA42627KT)