Learn More
Cole-Parmer™ Wildco 1510-C20 Kemmerer Water Sampler
Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1200 mL
2.2 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Messenger activates the unique trip heads that ensure closure in fast flowing streams or turbulent waters, regardless of line angle
- Order messenger and line separately
- Includes a plastic carrying case
Specifica
Specifica
| Product Type | Water Sampler |
| Include | Plastic carrying case |
| Materiale chiusura | Silicone |
| Materiale provetta | Acrylic |
| Capacità (sistema metrico) | 1200 mL |
| Stile | Kemmerer Water Sampler |
| Da utilizzare con (applicazione) | Water sampling at depths of 3 to 600 ft. |