Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ diametro esterno 10 mm Provetta NMR Precision a parete sottile
Codice prodotto. 15358798 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
178 mm
203.2 mm
228.6 mm
Modello:
513-1PP-7-5
513-1PP-8-5
513-1PP-9-5
513-1PS-7-5
513-1PS-8-5
513-1PS-9-5
513-3PP-8-5
513-3PP-9-5
513-5PP-7-5
513-5PP-8-5
513-5PP-9-5
513-7PP-7-5
513-7PP-8-5
513-7PP-9-5
Forza del campo:
100 MHz
200 MHz
300 MHz
400 MHz
500 MHz
Spessore (sistema metrico) parete:
0.46 mm
0.55 mm
Dimensione della confezione:
5 confezioni
I tappi non sono consigliati per l'uso con campioni disciolti in cloroformio-d o acetone-d6.
Codice prodotto. 15358798
Marca: Wilmad-LabGlass™ 662001075
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
I tappi non sono consigliati per l'uso con campioni disciolti in cloroformio-d o acetone-d6.
Includes
Provetta e tappo monouso
Per massimizzare l'SNR, le provette per NMR di precisione presentano impurità paramagnetiche minime che potrebbero influire sullo spessoramento. Rigide tolleranze di DI e OD di soli 0.0065 mm per inserti Wilmad
Prodotte in uno stabilimento all’avanguardia con certificazioni ISO 9001:2008 Lo stabilimento statunitense utilizza un esclusivo processo di compattazione e smerigliatura di precisione per modellare la superficie interna con il massimo fattore di riempimento.
  • La superficie interna è resistente a basi e acidi forti a temperatura ambiente
  • Utilizzabile in sicurezza a temperature fino a 230° C e con un intervallo di temperatura di 120° C
  • Classificata come classe idrolitica 1
  • In vetro borosilicato che soddisfa i requisiti del vetro di tipo 1 classe A stabiliti dall’ASTM E438 Ispezione al 100% con più misuratori tracciabili NIST e controlli dei difetti della superficie ottica
Specifica
Camber (Metric) 51 μm
Concentricity (Metric) 254 μm
Lunghezza (sistema metrico) 178 mm
Materiale Glass (Type 1, Class A)
Product Type High Precision NMR Sample Tube
Diametro (sistema metrico) esterno 9.9935± 0.0065mm
Diametro (sistema metrico) interno 9.070± 0.013mm
Forza del campo 200 MHz
Da utilizzare con (applicazione) Per esperimenti che richiedono una qualità di omogeneizzazione fondamentale (campo elevato/ultra elevato, non rotante, multidimensionale, multi-nucleo, esperimenti DNP e studi che coinvolgono campioni biologici)
Lunghezza (sistema imperiale) 7 pollici
Spessore (sistema metrico) parete 0.46 mm
Modello 513-1PP-7-5