Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ diametro esterno 10 mm Provetta NMR in quarzo a parete sottile
Sfoglia Tutto SP Scienceware ProdottiDescrizione
- Il quarzo naturale mantiene un tasso di trasmissione superiore all'85% (spessore di 10 mm, tenendo conto della perdita di riflessione) al di sopra di 265 nm, che rende le provette in quarzo preferibili negli studi di fotochimica
- Una costante dielettrica dimezzata rispetto al vetro Pyrex™ contribuisce a migliorare il fattore di qualità
- La bassa densità del boro pari o inferiore a 0.1 ppm garantisce uno sfondo pulito negli studi NMR con boro 11
- Rigide tolleranze di DI e DE di soli 0.0065 mm per inserti Wilmad
- Per massimizzare l'SNR, le provette al quarzo per NMR di precisione presentano impurità paramagnetiche minime che potrebbero influire sullo spessoramento
- La superficie interna è resistente a basi e acidi forti a temperatura ambiente
- Ispezione al 100% con più misuratori tracciabili NIST e controllo dei difetti della superficie ottica
Specifica
Specifica
| Camber (Metric) | 13 μm |
| Concentricity (Metric) | 38 μm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 178 mm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 9.9935± 0.0065mm |
| Diametro (sistema metrico) interno | 9.070± 0.013mm |
| Forza del campo | 400 MHz |
| Spessore (sistema metrico) parete | 0.46 mm |
| Modello | 513-7PP-7QTZ-5 |