Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ diametro esterno 10 mm Provetta NMR in quarzo a parete sottile
Codice prodotto. 15378958 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
178 mm
203.2 mm
228.6 mm
Modello:
513-7PP-7QTZ-5
513-7PP-8QTZ-5
513-7PP-9QTZ-5
Dimensione della confezione:
5 confezioni
I tappi non sono consigliati per l'uso con campioni disciolti in cloroformio-d o acetone-d6
Codice prodotto. 15378958
Marca: Wilmad-LabGlass™ 664071085
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
I tappi non sono consigliati per l'uso con campioni disciolti in cloroformio-d o acetone-d6
Le provette al quarzo NMR Wilmad Precision hanno un tasso di espansione termica estremamente basso e un'elevata resistenza alla trazione che è 14 volte maggiore durante il processo di raffreddamento/riscaldamento rispetto alle provette in vetro Classe A di tipo 1
  • Il quarzo naturale mantiene un tasso di trasmissione superiore all'85% (spessore di 10 mm, tenendo conto della perdita di riflessione) al di sopra di 265 nm, che rende le provette in quarzo preferibili negli studi di fotochimica
  • Una costante dielettrica dimezzata rispetto al vetro Pyrex™ contribuisce a migliorare il fattore di qualità
  • La bassa densità del boro pari o inferiore a 0.1 ppm garantisce uno sfondo pulito negli studi NMR con boro 11
  • Rigide tolleranze di DI e DE di soli 0.0065 mm per inserti Wilmad
  • Per massimizzare l'SNR, le provette al quarzo per NMR di precisione presentano impurità paramagnetiche minime che potrebbero influire sullo spessoramento 
  • La superficie interna è resistente a basi e acidi forti a temperatura ambiente
  • Ispezione al 100% con più misuratori tracciabili NIST e controllo dei difetti della superficie ottica
Specifica
Camber (Metric) 13 μm
Concentricity (Metric) 38 μm
Lunghezza (sistema metrico) 203.2 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 9.9935± 0.0065mm
Diametro (sistema metrico) interno 9.070± 0.013mm
Forza del campo 400 MHz
Spessore (sistema metrico) parete 0.46 mm
Modello 513-7PP-8QTZ-5