Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ diametro esterno 15 mm Provetta NMR Precision a parete media
Codice prodotto. 15338958 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
178 mm
203.2 mm
228.6 mm
Modello:
515-7PPM-7-5
515-7PPM-8-5
515-7PPM-9-5
Dimensione della confezione:
5 confezioni
I tappi non sono consigliati per l'uso con campioni disciolti in cloroformio-d o acetone-d6
Codice prodotto. 15338958
Marca: Wilmad-LabGlass™ 664021595
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
I tappi non sono consigliati per l'uso con campioni disciolti in cloroformio-d o acetone-d6
Includes
Provetta e tappo monouso
Per massimizzare l'SNR, le provette per NMR di precisione presentano impurità paramagnetiche minime che potrebbero influire sullo spessoramento. Rigide tolleranze di DI e DE di soli 0.0065 mm per inserti Wilmad
Prodotte in uno stabilimento all’avanguardia con certificazioni ISO 9001:2008 Lo stabilimento statunitense utilizza un esclusivo processo di compattazione e smerigliatura di precisione per modellare la superficie interna con il massimo fattore di riempimento.
  • La superficie interna è resistente a basi e acidi forti a temperatura ambiente
  • Utilizzabile in sicurezza a temperature fino a 230° C e con un intervallo di temperatura di 120° C
  • Classificata come classe idrolitica 1
  • In vetro borosilicato che soddisfa i requisiti del vetro di tipo 1 classe A stabiliti dall’ASTM E438 Ispezione al 100% con più misuratori tracciabili NIST e controlli dei difetti della superficie ottica
Specifica
Camber (Metric) 13 μm
Concentricity (Metric) 38 μm
Lunghezza (sistema metrico) 228.6 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 15.065± 0.008mm
Diametro (sistema metrico) interno 13.00± 0.013mm
Forza del campo 400 MHz
Da utilizzare con (applicazione) Per esperimenti che richiedono una qualità di omogeneizzazione fondamentale (campo elevato/ultra elevato, non rotante, multidimensionale, multi-nucleo, esperimenti DNP e studi che coinvolgono campioni biologici)
Lunghezza (sistema imperiale) 9 in
Spessore (sistema metrico) parete 1.00 mm
Modello 515-7PPM-9-5