Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ diametro esterno 15 mm Provetta NMR Precision a parete media
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
178 mm
203.2 mm
228.6 mm
Modello:
515-7PPM-7-5
515-7PPM-8-5
515-7PPM-9-5
Dimensione della confezione:
5 confezioni
Descrizione
Includes
Provetta e tappo monouso
Prodotte in uno stabilimento all’avanguardia con certificazioni ISO 9001:2008 Lo stabilimento statunitense utilizza un esclusivo processo di compattazione e smerigliatura di precisione per modellare la superficie interna con il massimo fattore di riempimento.
- La superficie interna è resistente a basi e acidi forti a temperatura ambiente
- Utilizzabile in sicurezza a temperature fino a 230° C e con un intervallo di temperatura di 120° C
- Classificata come classe idrolitica 1
- In vetro borosilicato che soddisfa i requisiti del vetro di tipo 1 classe A stabiliti dall’ASTM E438 Ispezione al 100% con più misuratori tracciabili NIST e controlli dei difetti della superficie ottica
Specifica
Specifica
| Camber (Metric) | 13 μm |
| Concentricity (Metric) | 38 μm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 178 mm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 15.065± 0.008mm |
| Diametro (sistema metrico) interno | 13.00± 0.013mm |
| Forza del campo | 400 MHz |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per esperimenti che richiedono una qualità di omogeneizzazione fondamentale (campo elevato/ultra elevato, non rotante, multidimensionale, multi-nucleo, esperimenti DNP e studi che coinvolgono campioni biologici) |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 7 pollici |
| Spessore (sistema metrico) parete | 1.00 mm |
| Modello | 515-7PPM-7-5 |