Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ diametro esterno 15 mm Provetta NMR Precision a parete sottile
Codice prodotto. 15378758 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
178 mm
203.2 mm
228.6 mm
Modello:
515-1PP-7-5
515-1PP-8-5
515-1PP-9-5
515-3PP-7-5
515-3PP-8-5
515-3PP-9-5
515-5PP-7-5
515-5PP-8-5
515-5PP-9-5
515-7PP-7-5
515-7PP-8-5
515-7PP-9-5
Forza del campo:
300 MHz
350 MHz
400 MHz
60 MHz
Dimensione della confezione:
5 confezioni
I tappi non sono consigliati per l'uso con campioni disciolti in cloroformio-d o acetone-d6.
Codice prodotto. 15378758
Marca: Wilmad-LabGlass™ 660601585
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
I tappi non sono consigliati per l'uso con campioni disciolti in cloroformio-d o acetone-d6.
Includes
Provetta e tappo monouso
Per massimizzare l'SNR, le provette per NMR di precisione presentano impurità paramagnetiche minime che potrebbero influire sullo spessoramento. Rigide tolleranze di DI e DE di soli 0.0065 mm per inserti Wilmad
Prodotte in uno stabilimento all’avanguardia con certificazioni ISO 9001:2008 Lo stabilimento statunitense utilizza un esclusivo processo di compattazione e smerigliatura di precisione per modellare la superficie interna con il massimo fattore di riempimento.
  • La superficie interna è resistente a basi e acidi forti a temperatura ambiente
  • Utilizzabile in sicurezza a temperature fino a 230° C e con un intervallo di temperatura di 120° C
  • Classificata come classe idrolitica 1
  • In vetro borosilicato che soddisfa i requisiti del vetro di tipo 1 classe A stabiliti dall’ASTM E438 Ispezione al 100% con più misuratori tracciabili NIST e controlli dei difetti della superficie ottica
Specifica
Camber (Metric) 51 μm
Concentricity (Metric) 254 μm
Lunghezza (sistema metrico) 203.2 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 15.065± 0.008mm
Diametro (sistema metrico) interno 13.470± 0.013mm
Forza del campo 60 MHz
Da utilizzare con (applicazione) Per esperimenti che richiedono una qualità di omogeneizzazione fondamentale (campo elevato/ultra elevato, non rotante, multidimensionale, multi-nucleo, esperimenti DNP e studi che coinvolgono campioni biologici)
Lunghezza (sistema imperiale) 8 pollici
Spessore (sistema metrico) parete 0.76 mm
Modello 515-1PP-8-5