Learn More
Bel-Art™ Rivestimento per provette per campioni in FEP SP Scienceware™ Wilmad™ da 3 mm
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
1.95 mm
3.65 mm
Diametro (sistema metrico) interno:
1.50 mm
3.15 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Beschreibung
- La struttura a parete sottile e a fondo tondo riduce al minimo le perdite del fattore di riempimento
- Non rigido, raddrizzare durante l'inserimento nelle provette per campioni.
- Tappo in PTFE incluso con ciascun rivestimento.
- Non consigliato per studi a temperature elevate.
Spezifikation
Spezifikation
| Lunghezza (sistema metrico) | 202 mm |
| Materiale | In polipropilene fluorurato etilene (FEP) |
| Product Type | Rivestimento provetta |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 3.65 mm |
| Diametro (sistema metrico) interno | 3.15 mm |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 8 pollici |
| Modello | 6005 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur