Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad™ diametro esterno 3 mm Provette NMR a parete sottile ad alta produttività, lunghezza 4 pollici, solo provetta
Codice prodotto. 15398648 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
102 mm
Dimensione della confezione:
100 confezioni
Codice prodotto. 15398648
Marca: Bel-Art™ 660000076
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Accuratamente ispezionate per garantire il successo dei vostri esperimenti - progettate per l'uso ordinario nella maggior parte degli spettrometri NMR a campo medio-basso.
In confezioni da 100
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 102 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 2.99 ± 0.03 mm
Forza del campo Ad elevata produttività
Include Solo provetta
Lunghezza (sistema imperiale) 4 in
Spessore (sistema metrico) parete 0.27 mm
Quantità 100 per confezione
Modello Wilmad™ WG-3000-4