Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad™ diametro esterno 3 mm Provette NMR a parete sottile ad alta produttività, lunghezza 4 pollici, tappo Bruker SampleJet
Codice prodotto. 15308658 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
102 mm
Dimensione della confezione:
100 confezioni
Non utilizzare con spinner in ceramica.
Codice prodotto. 15308658
Marca: Bel-Art™ 660000077
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Non utilizzare con spinner in ceramica.
Accuratamente ispezionate per garantire il successo dei vostri esperimenti - progettate per l'uso ordinario nella maggior parte degli spettrometri NMR a campo medio-basso.
In confezioni da 100
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 102 mm
Materiale Glass (Type 1, Class B)
Product Type High Throughput NMR Tube
Diametro (sistema metrico) esterno 2.99 ± 0.03 mm
Forza del campo Ad elevata produttività
Da utilizzare con (applicazione) Per l'uso nel sistema Bruker™ SampleJet.
Include Tappo per provetta & Bruker™ SampleJet
Lunghezza (sistema imperiale) 4 in
Spessore (sistema metrico) parete 0.27 mm
Quantità 100 per confezione
Modello Wilmad™ WG-3000-4-SJ