Learn More
Bel-Art™ Tappi monouso per provette NMR SP Scienceware™ Wilmad™, diametro 5.0 mm
Codice prodotto. 15368718 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Colore:
Aqua
Arancione
Assortiti
Bianco
Blu
Blu cielo
Blue
Fucsia
Giallo
Nero
Rosa
Rosso
Verde
Viola
Quantità:
100/conf.
1000/conf.
Dimensione della confezione:
100 confezioni
1000 confezioni
pezzi 100
Codice prodotto. 15368718
Marca: Bel-Art™ 660051002
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
I diversi colori facilitano la tracciabilità dei campioni in base a vari solventi di riferimento.
Avviso: Quando si utilizza cloroformio o acetone come soluzione di riferimento, evitare il contatto diretto tra il campione e il tappo monouso ed evitare la conservazione a lungo termine per più di 2 ore. Se queste condizioni non possono essere evitate, utilizzare tappi per provette in PTFE.
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno 5.0 mm
Dimensione chiusura 5 mm
Product Type NMR Tube Cap
Autoclavabile Not Autoclavable
Materiale Etilene vinil acetato
Colore Rosso
Da utilizzare con (applicazione) Spettroscopia NMR
Quantità 1000/conf.
Linea di prodotti Wilmad™ 521-RED-1000
Sterilità Non-sterile
Monouso Monouso