Learn More
Bel-Art™ Tappi monouso per provette NMR SP Scienceware™ Wilmad™, diametro 5.0 mm
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Colore:
Aqua
Arancione
Assortiti
Bianco
Blu
Blu cielo
Blue
Fucsia
Giallo
Nero
Rosa
Rosso
Verde
Viola
Quantità:
100/conf.
1000/conf.
Dimensione della confezione:
100 confezioni
1000 confezioni
pezzi 100
Descrizione
Avviso: Quando si utilizza cloroformio o acetone come soluzione di riferimento, evitare il contatto diretto tra il campione e il tappo monouso ed evitare la conservazione a lungo termine per più di 2 ore. Se queste condizioni non possono essere evitate, utilizzare tappi per provette in PTFE.
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) esterno | 5.0 mm |
| Dimensione chiusura | 5 mm |
| Product Type | NMR Tube Cap |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Materiale | Etilene vinil acetato |
| Colore | Fucsia |
| Da utilizzare con (applicazione) | Spettroscopia NMR |
| Quantità | 1000/conf. |
| Linea di prodotti | Wilmad™ 521-FUH-1000 |
| Sterilità | Non-sterile |
| Vedi altri risultati |