Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Provette NMR con suscettibilità corrispondente a Shigemi™ Wilmad-LabGlass™
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Modello:
BMS-003
BMS-005B
CMS-003
CMS-005B
DMS-003
MMS-003
Diametro (sistema metrico) esterno:
3 mm
3 mm
5 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Spettrofotometri Brucker
Universale, tutti gli spettrometri
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Selezionare la provetta in base al solvente utilizzato: CDCL3, CD3OD, D2O, DMSO-d6
- Disponibili per Bruker o universali
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Universale, tutti gli spettrometri |
| Lunghezza (sistema metrico) | Lunghezza del fondo: 10 mm |
| Materiale | Glass (Type 1, Class A) |
| Product Type | Kit di provette |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 3 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Abbinato a ossido di deuterio |
| Modello | BMS-003 |