Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Inserto NMR per microcelle con bulbo sferico Wilmad-LabGlass™
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
44.45 mm
Dimensione della confezione:
10 confezioni
Descrizione
- Il volume del campione può essere di appena 18 μl
- 3 inserti diversi con forme differenti (bulbo sferico, provetta capillare e bulbo cilindrico)
- La provetta esterna (a parete sottile di precisione) deve essere ordinata separatamente in base all'intensità del campo magnetico.
- Non consigliato per esperimenti a temperatura variabile.
- Utilizzare i nostri aghi in PTFE (n.90630) con le siringhe per riempire e pulire il campione.
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Provette NMR di precisione Wilmad da mm 5 |
| Lunghezza (sistema metrico) | 44.45 mm |
| Materiale | Vetro borosilicato |
| Descrizione | Può contenere un volume di 18 μl |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 1.5 mm |
| Diametro (sistema metrico) interno | 1 mm |
| Forma | Bulbo sferico |
| Modello | 529-A |
Utilizzare solo provette a parete sottile di precisione Wilmad-LabGlass